Learn More
Calpain 3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen Calpain 3
Konzentration 0.25 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16826793
Unterlagen ansehen
Proteintech
10415-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16816793
Unterlagen ansehen
Proteintech
10415-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calpain, a heterodimer consisting of a large and a small subunit, is a major intracellular protease, although its function has not been well established. This gene encodes a muscle-specific member of the calpain large subunit family that specifically binds to titin. Mutations in this gene are associated with limb-girdle muscular dystrophies type 2A. Alternate promoters and alternative splicing result in multiple transcript variants encoding different isoforms and some variants are ubiquitously expressed.
Spezifikation
Spezifikation
Calpain 3
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
P16259, P20807, Q64691
12335, 29155, 825
Calpain 3 Fusion Protein Ag0671
Primary
-20°C
CAPN3
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Calpain 3, calpain 3, (p94), Calpain L3, Calpain p94, CANP 3, CANP3, CANPL3, CAPN3, LGMD2, LGMD2A, nCL 1, NCL1, New calpain 1, p94
Capn3
IgG
Antigen Affinity Chromatography