Learn More
CAPRIN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20766-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16890325
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene may regulate the transport of mRNA. It may play a role in the differentiation of erythroblasts. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
CAPRIN2
Polyclonal
Unconjugated
CAPRIN2
C1QDC1, caprin 2, caprin family member 2, CAPRIN2, EEG 1, EEG1, KIAA1873, Protein EEG 1, RNA granule protein 140, RNG140
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
232560, 65981, 686779
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q05A80, Q6IMN6
CAPRIN2
CAPRIN2 Fusion Protein Ag14745
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human