Learn More
CAPRIN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CAPRIN2 |
---|---|
Konzentration | 0.29 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16890325
|
Proteintech
20766-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16880325
|
Proteintech
20766-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene may regulate the transport of mRNA. It may play a role in the differentiation of erythroblasts. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
CAPRIN2 | |
Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q05A80, Q6IMN6 | |
232560, 65981, 686779 | |
CAPRIN2 Fusion Protein Ag14745 | |
Primary | |
-20°C | |
CAPRIN2 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C1QDC1, caprin 2, caprin family member 2, CAPRIN2, EEG 1, EEG1, KIAA1873, Protein EEG 1, RNA granule protein 140, RNG140 | |
CAPRIN2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |