Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO2-Sensor
GREENER_CHOICE
Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum.
Marke:  BINDER™ 9040-0148
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16614183
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: ab +4 °C über Umgebungstemperatur bis +60 °C
  • Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
  • CO2-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO2
  • Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
  • Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
  • CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
  • Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
  • Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Fail Safe CO2-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
  • DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
  • Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Abs
Spezifikation
Spezifikation
The BINDER™ CB series CO2 incubator is the premium class among the CO2 incubators. It is suitable for all sensitive incubation applications and ensures optimal cell growth. A BINDER™ CB series CO2 incubator can perform complex cultivation experiments as well as specific environmental conditions.
4 °C über Raumtemperatur bis 60 °C
CB260-230 V-O
740 x 785 x 1020 mm
200/230 V
50/60 Hz
267 L
LCD
620 x 575 x 750 mm
125 kg
10 A