Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO2-Sensor
GREENER_CHOICE
Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum.
13061.10 € - 16728.00 €
Spezifikation
Beschreibung Der BINDER™ CO2-Inkubator der Serie CB ist ein Premiumgerät unter den CO2-Inkubatoren. Es eignet sich für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen und sorgt für optimales Zellwachstum. Ein BINDER™ CO2-Inkubator der Serie CB kann komplexe Kultivierungsexperimente durchführen sowie spezifische Umweltbedingungen simulieren.
Kapazität (metrisch) 267 l
Temperaturbereich (metrisch) 4 °C über Raumtemperatur bis 60 °C
Display LCD
Abmessungen (T x B x H) innen 620 x 575 x 750 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
16604183
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9040-0147
CB260-230 V N/A N/A N/A
16614183
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9040-0148
CB260-230 V-O N/A N/A N/A
16624183
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9040-0149
CB260-230 V-F N/A N/A N/A
16634183
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
BINDER™
9040-0150
CB260-230 V-OF N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: ab +4 °C über Umgebungstemperatur bis +60 °C
  • Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
  • CO2-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO2
  • Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
  • Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
  • CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
  • Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
  • Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Fail Safe CO2-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
  • DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
  • Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
  • Abs
Spezifikation
Spezifikation
Der BINDER™ CO2-Inkubator der Serie CB ist ein Premiumgerät unter den CO2-Inkubatoren. Es eignet sich für alle empfindlichen Inkubationsanwendungen und sorgt für optimales Zellwachstum. Ein BINDER™ CO2-Inkubator der Serie CB kann komplexe Kultivierungsexperimente durchführen sowie spezifische Umweltbedingungen simulieren.
4 °C über Raumtemperatur bis 60 °C
620 x 575 x 750 mm
125 kg
10 A
267 l
LCD
740 x 785 x 1020 mm
200/230 V
50/60 Hz