Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und hitzesterilisierbarem CO2-Sensor
Der BINDER CB eignet sich für alle sensiblen Inkubationsaufgaben und garantiert bestes Zellwachstum.
Marke: BINDER™ 9040-0150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: ab +4 °C über Umgebungstemperatur bis +60 °C
- Feuchtebereich: 90 bis 95 % r.F.
- CO2-Regelbereich: 0-20 Vol.-% CO2
- Bewährtes Antikontaminationskonzept mit 180 °C Heißluftsterilisation
- Optimiertes Doppelschalen-Befeuchtungssystem mit Betauungsschutz
- CO2-Gasmischdüse mit Venturi-Effekt
- Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie
- Intuitiv bedienbarer Touchscreen-Controller
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Fail Safe CO2-Autodiagnosesystem zum pH-Schutz der Zellkulturen
- DuoDoor™-System: Außen- und Glastür mit einem Handgriff zu öffnen
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Abs
Spezifikation
The BINDER™ CB series CO2 incubator is the premium class among the CO2 incubators. It is suitable for all sensitive incubation applications and ensures optimal cell growth. A BINDER™ CB series CO2 incubator can perform complex cultivation experiments as well as specific environmental conditions. | |
4 °C über Raumtemperatur bis 60 °C | |
CB260-230 V-OF | |
740 x 785 x 1020 mm | |
200/230 V | |
50/60 Hz |
267 L | |
LCD | |
620 x 575 x 750 mm | |
125 kg | |
10 A |