Learn More
CCDC85B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 18282-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16828354
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DIPA functions as a transcriptional repressor. It may inhibit the activity of CTNNB1 in a TP53-dependent manner and thus regulate cell growth. It may function in adipocyte differentiation, negatively regulating mitotic clonal expansion.
Spezifikation
Spezifikation
CCDC85B
Polyclonal
Unconjugated
CCDC85B
CCDC85B, Delta interacting protein A, DIPA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11007, 240514
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.17 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q15834, Q6PDY0
CCDC85B
CCDC85B Fusion Protein Ag13129
150 μL
Primary
Human, Mouse