Learn More
CCDC85B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen CCDC85B
Konzentration 0.17 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838354
Unterlagen ansehen
Proteintech
18282-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16828354
Unterlagen ansehen
Proteintech
18282-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DIPA functions as a transcriptional repressor. It may inhibit the activity of CTNNB1 in a TP53-dependent manner and thus regulate cell growth. It may function in adipocyte differentiation, negatively regulating mitotic clonal expansion.
Spezifikation
Spezifikation
CCDC85B
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q15834, Q6PDY0
11007, 240514
CCDC85B Fusion Protein Ag13129
Primary
-20°C
CCDC85B
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CCDC85B, Delta interacting protein A, DIPA
CCDC85B
IgG
Antigen Affinity Chromatography