Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Fast Flow Säule aus Polypropylen
Marke:  Macherey-Nagel™ 730009
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12877531
  • 151.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Silika
6 mL
1000mg
100 μm
Säule für die Festphasenextraktion
60 μm
14%
SPE (Festphasenextraktion)
Festphasenextraktion
Chromabond C18
Polare Sekundärinteraktion
500 m2/g