Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Fast Flow Säule aus Polypropylen
151.00 € - 175.00 €
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14%
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Partikelgröße 100 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
10337931
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
730008
3 mL 500mg
175.00 €
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12877531
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
730009
6 mL 1000mg
151.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Silika
SPE (Festphasenextraktion)
100 μm
Säule für die Festphasenextraktion
60 μm
14%
Festphasenextraktion
Chromabond C18
Polare Sekundärinteraktion
500 m2/g