Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C6 H5 SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730084
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
3 mL | |
500mg | |
Säule für die Festphasenextraktion | |
500 m2/g |
8% | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
60 μm |