Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C6 H5 SPE-Säule aus Polypropylen
159.00 € - 352.00 €
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 8%
Säulentyp SPE
Partikelgröße 45 μm
Typ Säule für die Festphasenextraktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
10786332
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
730083
1 mL 100 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10266421
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
730411
3 mL 200 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10269981
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
730084
3 mL 500mg
175.00 €
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Spezifikation
Silika
SPE
Säule für die Festphasenextraktion
500 m2/g
8%
45 μm
60 μm