Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2/C18 SPE-Säule aus Polypropylen
Marke:  Macherey-Nagel™ 730620
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10368261
  • 284.00 € / 30 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Spezifikation
6 mL
500mg/1g
Chromabond NH2/C18
SPE (Festphasenextraktion)
Festphasenextraktiona-Analyse von PAH
Säule für die Festphasenextraktion