Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2/C18 SPE-Säule aus Polypropylen
233.00 € - 284.00 €
Spezifikation
Säulenkapazität (metrisch) | 6 mL |
---|---|
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktiona-Analyse von PAH |
Sorbens | Chromabond NH2/C18 |
Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10585551
|
Macherey-Nagel™
730618 |
6 mL | 500/500mg |
233.00 €
30 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10368261
|
Macherey-Nagel™
730620 |
6 mL | 500mg/1g |
284.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Spezifikation
6 mL | |
Festphasenextraktiona-Analyse von PAH | |
Säule für die Festphasenextraktion |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Chromabond NH2/C18 |