Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2/C18 SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730618
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
6 mL | |
500/500mg | |
Chromabond NH2/C18 |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktiona-Analyse von PAH | |
Säule für die Festphasenextraktion |