Learn More
Fisherbrand™ Gelkamm, blau
Zur Verwendung mit der HU13 Midi horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke:  Fisherbrand™ HU13-C2-28MC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10395401
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbcodiert
  • Höhe einstellbar
  • Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
  • Well-Tiefe bis zum maximalen 112-Probendurchsatz
Spezifikation
Spezifikation
HU13 Midi Horizontal Gelelektrophorese-Einheit
28
25 μl
Kamm
2 mm
3 mm