Learn More
Fisherbrand™ Gelkamm, blau
Zur Verwendung mit der HU13 Midi horizontalen Gelelektrophorese-Einheit
Marke: Fisherbrand™ HU13-C2-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Farbcodiert
- Höhe einstellbar
- Vollständige Kontrolle über das Ladevolumen
- Well-Tiefe bis zum maximalen 112-Probendurchsatz
Spezifikation
HU13 Midi Horizontal Gelelektrophorese-Einheit | |
10 | |
85 μl |
Kamm | |
2 mm | |
9,5 mm |