Learn More
COMMD8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25237-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16803815
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene binds coiled-coil domain-containing protein 22 (CCDC22), and this complex can regulate the turnover of I-kappa-B and the activation of NF-kappa-B.
Spezifikation
Spezifikation
COMMD8
Polyclonal
Unconjugated
COMMD8
COMM domain containing 8, COMMD8, MDS022
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54951
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9NX08
COMMD8
COMMD8 Fusion Protein Ag18712