Learn More
COMMD8 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | COMMD8 |
---|---|
Konzentration | 0.4 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803815
|
Proteintech
25237-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893805
|
Proteintech
25237-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene binds coiled-coil domain-containing protein 22 (CCDC22), and this complex can regulate the turnover of I-kappa-B and the activation of NF-kappa-B.Spezifikation
COMMD8 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q9NX08 | |
54951 | |
COMMD8 Fusion Protein Ag18712 | |
Primary | |
-20°C | |
COMMD8 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
COMM domain containing 8, COMMD8, MDS022 | |
COMMD8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |