Learn More
CYB5B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15469-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16814664
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CYB5B gene ontology annotations related to this gene include enzyme activator activity; heme binding; metal ion binding.
Spezifikation
Spezifikation
CYB5B
Polyclonal
Unconjugated
CYB5B
CYB5 M, CYB5B, CYB5M, CYPB5M, Cytochrome b5 type B, OMB5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
66427, 80773, 80777
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O43169, P04166, Q9CQX2
Cyb5b
CYB5B Fusion Protein Ag7771
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human