Learn More
CYB5B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | CYB5B |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16814664
|
Proteintech
15469-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16804664
|
Proteintech
15469-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
CYB5B gene ontology annotations related to this gene include enzyme activator activity; heme binding; metal ion binding.Spezifikation
CYB5B | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
O43169, P04166, Q9CQX2 | |
66427, 80773, 80777 | |
CYB5B Fusion Protein Ag7771 | |
Primary | |
-20°C | |
CYB5B |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CYB5 M, CYB5B, CYB5M, CYPB5M, Cytochrome b5 type B, OMB5 | |
Cyb5b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |