Learn More
D-Alaninethylester Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
55.17 € - 209.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS 6331-09-5
MDL-Nummer MFCD00190725
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15429268
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62791.06
5 g
55.17 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15439268
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62791.14
25 g
209.04 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
D-Alanine ethyl ester hydrochloride is used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
D-Alanin-Ethylester-Hydrochlorid wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
6331-09-5
MFCD00190725
Spezifikation
D-Alanine ethyl ester hydrochloride
C5H11ClNO2
d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride
CCOC(=O)C(C)N.Cl
152.60
153.61
6331-09-5
MFCD00190725
CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N
Ethyl (2R)-2-aminopropanoathydrochlorid
10236019
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen