Learn More
Dichlormethyl-n-Octylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14799-93-0 | C9H20Cl2Si | 227.24 g/mol
20.25 € - 69.35 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14799-93-0 |
---|---|
Summenformel | C9H20Cl2Si |
Molekulargewicht (g/mol) | 227.24 |
MDL-Nummer | MFCD00042606 |
InChI-Schlüssel | QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane # |
PubChem CID | 84649 |
IUPAC-Name | Dichlor-methyl-octylsilan |
SMILES | CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11379235
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16565.09 |
10 g |
20.25 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11389235
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16565.18 |
50 g |
69.35 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
14799-93-0 | |
227.24 | |
QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N | |
84649 | |
CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl |
C9H20Cl2Si | |
MFCD00042606 | |
n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane # | |
Dichlor-methyl-octylsilan |
Spezifikation
224°C to 226°C | |
14799-93-0 | |
MFCD00042606 | |
1740697 | |
n-octylmethyldichlorosilane, silane, dichloromethyloctyl, dichloro methyl-n-octylsilane, methyloctyldichlorosilane, dichloro methyl octyl silane, dichloro methyl octylsilane, octylmethyldichlorosilane, acmc-209czn, methyloctyl dichlorosilane, dichloro methyl octylsilane # | |
CCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl | |
227.24 | |
227.25 |
Dichloromethyl-n-octylsilane | |
C9H20Cl2Si | |
UN2987 | |
98°C (208°F) | |
QHBMMABVNRSRHW-UHFFFAOYSA-N | |
Dichlor-methyl-octylsilan | |
84649 | |
98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:CHLORSILANE, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : TSCA