Learn More
DMRTC1B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | DMRTC1B |
---|---|
Konzentration | 0.24 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16871065
|
Proteintech
21473-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16861065
|
Proteintech
21473-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DMRTC1B, also named as Doublesex- and mab-3-related transcription factor C1, is a 192 amino acid protein, which belongs to the DMRT family. DMRTC1B is predomitly expressed in kidney, pancreas, ovary and testis. Detected in brain and in many other tissues. DMRTC1B exists two isoform and molecular weight of isoforms are 20 kDa and 13 kDa.Spezifikation
DMRTC1B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q5HYR2 | |
632708, 728656 | |
DMRTC1B Fusion Protein Ag15419 | |
Primary | |
-20°C | |
DMRTC1B |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DMRT like family C1B, DMRTC1, DMRTC1B | |
Dmrtc1b | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |