Learn More
DNAJC15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16063-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16805544
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
DNAJC15 is a negative regulator of the mitochondrial respiratory chain. It prevents mitochondrial hyperpolarization state and restricts mitochondrial generation of ATP. It acts as an import component of the TIM23 translocase complex. It stimulates the ATPase activity of HSPA9.
Spezifikation
Spezifikation
DNAJC15
Polyclonal
Unconjugated
DNAJC15
DNAJC15, DNAJD1, HSD18, MCJ
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
290370, 29103, 66148
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q78YY6, Q9Y5T4
Dnajc15
DNAJC15 Fusion Protein Ag8911
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat