Learn More
DNAJC15 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | DNAJC15 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16815544
|
Proteintech
16063-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16805544
|
Proteintech
16063-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
DNAJC15 is a negative regulator of the mitochondrial respiratory chain. It prevents mitochondrial hyperpolarization state and restricts mitochondrial generation of ATP. It acts as an import component of the TIM23 translocase complex. It stimulates the ATPase activity of HSPA9.Spezifikation
DNAJC15 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q78YY6, Q9Y5T4 | |
290370, 29103, 66148 | |
DNAJC15 Fusion Protein Ag8911 | |
Primary | |
-20°C | |
DNAJC15 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
DNAJC15, DNAJD1, HSD18, MCJ | |
Dnajc15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |