Learn More
EPRS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25307-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16803905
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
EPRS is a member of aminoacyl-tRNA synthetases, a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. EPRS is a multifunctional aminoacyl-tRNA synthetase that catalyzes the aminoacylation of glutamic acid and proline tRNA species.
Spezifikation
Spezifikation
EPRS
Polyclonal
Unconjugated
EPRS
EARS, EPRS, GLNS, GLUPRORS, GluRS Prolyl tRNA synthetase, Glutamate tRNA ligase, PARS, PIG32, Proline tRNA ligase, QARS, QPRS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2058
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P07814
EPRS
EPRS Fusion Protein Ag18011