Learn More
EPRS Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | EPRS |
---|---|
Konzentration | 0.22 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803905
|
Proteintech
25307-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893895
|
Proteintech
25307-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
EPRS is a member of aminoacyl-tRNA synthetases, a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. EPRS is a multifunctional aminoacyl-tRNA synthetase that catalyzes the aminoacylation of glutamic acid and proline tRNA species.Spezifikation
EPRS | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P07814 | |
2058 | |
EPRS Fusion Protein Ag18011 | |
Primary | |
-20°C | |
EPRS |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
EARS, EPRS, GLNS, GLUPRORS, GluRS Prolyl tRNA synthetase, Glutamate tRNA ligase, PARS, PIG32, Proline tRNA ligase, QARS, QPRS | |
EPRS | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |