Learn More
Kartell™ Teströhrchentablett aus geschäumtem Polystyrol
Zur Lagerung großer Mengen an Reagenzgläsern.
Marke: Kartell™ 0117500
Beschreibung
Zur Lagerung großer Mengen von Reagenzgläsern.
- Eingegossene Fingermulden für ein einfacheres Anheben
- Tiefe Löcher sorgen für Stabilität bei Reagenzgläsern und Fläschchen
- Stabil, leicht und stapelbar
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um die Ansprüche des Labors zu erfüllen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Röhrchen (8,5 mm) | |
250 | |
Sehr nützliche Tabletts für eine große Anzahl an Teströhrchen | |
220 x 220 x 32 mm |
Öffnungstiefe:15 mm | |
Erweitertes Polystyrol | |
Ja | |
1 Packung | |
8,5 mm |