Learn More
Kartell™ Teströhrchentablett aus geschäumtem Polystyrol
Zur Lagerung großer Mengen an Reagenzgläsern.
6.60 €
Spezifikation
Produkttyp | Teströhrchengestell |
---|---|
Material | Erweitertes Polystyrol |
Stapelbar | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sehr nützliche Tabletts für eine große Anzahl an Teströhrchen |
Menge | 1 Packung |
Produktcode | Marke | Positionen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Durchmesser (metrisch) Öffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10243901
|
Kartell™
0117500 |
250 | 8,5 mm |
6.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10439972
|
Kartell™
0117700 |
119 | 14,5 mm |
6.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10683852
|
Kartell™
0117900 |
96 | 16,5 mm |
6.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Zur Lagerung großer Mengen von Reagenzgläsern.
- Eingegossene Fingermulden für ein einfacheres Anheben
- Tiefe Löcher sorgen für Stabilität bei Reagenzgläsern und Fläschchen
- Stabil, leicht und stapelbar
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um die Ansprüche des Labors zu erfüllen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Ja | |
1 Packung |
Erweitertes Polystyrol | |
Sehr nützliche Tabletts für eine große Anzahl an Teströhrchen | |
220 x 220 x 32 mm |