Learn More
Kartell™ Teströhrchentablett aus geschäumtem Polystyrol
Zur Lagerung großer Mengen an Reagenzgläsern.
Marke: Kartell™ 0117700
6.27 EUR gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zur Lagerung großer Mengen von Reagenzgläsern.
- Eingegossene Fingermulden für ein einfacheres Anheben
- Tiefe Löcher sorgen für Stabilität bei Reagenzgläsern und Fläschchen
- Stabil, leicht und stapelbar
- Lieferbar in verschiedenen Größen, um die Ansprüche des Labors zu erfüllen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Röhrchen (14,5 mm) | |
119 | |
Sehr nützliche Tabletts für eine große Anzahl an Teströhrchen | |
220 x 220 x 32 mm |
Öffnungstiefe:18 mm | |
Erweitertes Polystyrol | |
Ja | |
1 Packung | |
14,5 mm |