Learn More
Kartell™ Teströhrchentablett aus geschäumtem Polystyrol
Zur Lagerung großer Mengen an Reagenzgläsern.
Marke:  Kartell™ 0117900
6.27 EUR gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10683852
  • 6.60 € / 1 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
Zur Lagerung großer Mengen von Reagenzgläsern.
  • Eingegossene Fingermulden für ein einfacheres Anheben
  • Tiefe Löcher sorgen für Stabilität bei Reagenzgläsern und Fläschchen
  • Stabil, leicht und stapelbar
  • Lieferbar in verschiedenen Größen, um die Ansprüche des Labors zu erfüllen
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Röhrchen (16,5 mm)
96
Sehr nützliche Tabletts für eine große Anzahl an Teströhrchen
220 x 220 x 32 mm
16,5 mm
Öffnungstiefe:22 mm
Erweitertes Polystyrol
Ja
1 Packung
16,5 mm