Learn More
FAM71F2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24286-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16802765
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FAM71F2
Polyclonal
Unconjugated
FAM71F2
FAM137B, FAM71F2, Protein FAM137B, Protein FAM71F2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
245884, 346653
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.66 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6NXP2
FAM71F2
FAM71F2 Fusion Protein Ag16874
20 μL
Primary
Mouse, Human