Learn More
FAM71F2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen FAM71F2
Konzentration 0.66 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16802765
Unterlagen ansehen
Proteintech
24286-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16892755
Unterlagen ansehen
Proteintech
24286-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
FAM71F2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q6NXP2
245884, 346653
FAM71F2 Fusion Protein Ag16874
Primary
-20°C
FAM71F2
0.66 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FAM137B, FAM71F2, Protein FAM137B, Protein FAM71F2
FAM71F2
IgG
Antigen Affinity Chromatography