Learn More
GAT1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20298-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16899814
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The GAT1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human GAT1. This antibody recognizes human, mouse , rat antigen. The GAT1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
GAT1
Polyclonal
Unconjugated
20 μL
6529
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
333 μg/mL
Rabbit
Primary
Human, Rat, Mouse