Learn More
GAT1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | GAT1 |
---|---|
Konzentration | 333 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16899814
|
Proteintech
20298-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16889814
|
Proteintech
20298-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The GAT1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human GAT1. This antibody recognizes human, mouse , rat antigen. The GAT1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
GAT1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
333 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
6529 | |
Primary |