Learn More
Glucocorticoid receptor Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D9A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66904-1-IG-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16859185
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
The Glucocorticoid receptor antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Glucocorticoid receptor. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Glucocorticoid receptor antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
Glucocorticoid receptor
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human, Rat, Mouse
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
1D9A9
Unconjugated
150 μL
2908