Learn More
Glucocorticoid receptor Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D9A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | Glucocorticoid receptor |
---|---|
Klon | 1D9A9 |
Konzentration | 1000 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16869185
|
Proteintech
66904-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16859185
|
Proteintech
66904-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The Glucocorticoid receptor antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Glucocorticoid receptor. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Glucocorticoid receptor antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Glucocorticoid receptor | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
2908 | |
Primary |
1D9A9 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |