Learn More
GPKOW Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14728-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16893514
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a putative RNA-binding protein containing G-patch and KOW (Kyprides, Ouzounis, Woese) domains. The encoded protein interacts directly with protein kinase A and protein kinase X and is also found associated with the spliceosome.
Spezifikation
Spezifikation
GPKOW
Polyclonal
Unconjugated
GPKOW
G patch domain and KOW motifs, GPATC5, GPATCH5, GPKOW, Protein MOS2 homolog, Protein T54, T54
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
209416, 27238, 679890
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q56A08, Q92917
GPKOW
GPKOW Fusion Protein Ag6487
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat