Learn More
GPKOW Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | GPKOW |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803524
|
Proteintech
14728-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893514
|
Proteintech
14728-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes a putative RNA-binding protein containing G-patch and KOW (Kyprides, Ouzounis, Woese) domains. The encoded protein interacts directly with protein kinase A and protein kinase X and is also found associated with the spliceosome.Spezifikation
GPKOW | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q56A08, Q92917 | |
209416, 27238, 679890 | |
GPKOW Fusion Protein Ag6487 | |
Primary | |
-20°C | |
GPKOW |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
G patch domain and KOW motifs, GPATC5, GPATCH5, GPKOW, Protein MOS2 homolog, Protein T54, T54 | |
GPKOW | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |