Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrule aus Graphit/Vespel
Ferrulen aus 15 % Graphit/85 % Vespel bieten leckagefreie Systemverbindungen, was zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme führt
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072660
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15298883
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Ferrulen aus 15 % Graphit/85 % Vespel bieten leckagefreie Systemverbindungen, was zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme führt
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
2-Bohrung-Ferrule
3.2 mm
15 % Graphit/18% Vespel
0.3 mm
3.7 mm
1/16 in. Anschlüsse; MS-Schnittstellen
10er-Packung