Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrule aus Graphit/Vespel
Ferrulen aus 15 % Graphit/85 % Vespel bieten leckagefreie Systemverbindungen, was zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme führt
94.20 € - 94.30 €
Spezifikation
Länge (metrisch) 3.7 mm
Breite (metrisch) 3.2 mm
Typ 2-Bohrung-Ferrule
Menge 10er-Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15298883
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
072660
0.3 mm 3.7 mm 3.2 mm 2-Bohrung-Ferrule Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15218893
Unterlagen ansehen
Trajan Scientific and Medical™
072662
0.4 mm 3.7 mm 3.2 mm 2-Bohrung-Ferrule Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Ferrulen aus 15 % Graphit/85 % Vespel bieten leckagefreie Systemverbindungen, was zu einer verbesserten Chromatographie für Nicht-MS-Systeme führt
  • Verbundstoff aus Graphit und Vespel
  • Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
  • Geht mit der Kapillarsäule eine feste Verbindung ein
Spezifikation
Spezifikation
3.7 mm
3.2 mm
2-Bohrung-Ferrule
10er-Packung