Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
Marke:  Bel-Art™ B61804-0100
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17470254
  • 44.35 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Beschreibung
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der Baumé-Zahl von Sirup und anderen Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0 bis 70 °. Diese einfachen Hydrometer werden in der Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bei der Stärkeherstellung und in weiteren Bereichen verwendet.
    • 300 mm (12 Zoll) lang
    • Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
    • Individuell serialisiert
    • Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
    • Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
    • Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
  • Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Hydrometer
Genauigkeitserklärung
12 in.
9 bis 21 °
15 °C
300 mm
Vorschaltgerät, Glas
Bleifrei
Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Stärkeherstellung und Weitere