Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
44.35 € - 52.75 €
Spezifikation
Typ | Hydrometer |
---|---|
Länge (metrisch) | 300 mm |
Enthält | Genauigkeitserklärung |
Material | Vorschaltgerät, Glas |
Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Baumé-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17460254
|
Bel-Art™
B61804-0000 |
0 bis 12 ° |
44.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17400264
|
Bel-Art™
B61804-0700 |
0 bis 35 ° |
52.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17470254
|
Bel-Art™
B61804-0100 |
9 bis 21 ° |
44.35 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17480254
|
Bel-Art™
B61804-0200 |
19 bis 31 ° |
52.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17490254
|
Bel-Art™
B61804-0300 |
29 bis 41 ° |
52.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges from 0° to 70°, these plain form hydrometers are used in the chemistry, pharmacology, food and beverage, starch industries and more.
- 300 mm (12 in.) long
- Lead free ballast and glass
- Individually serialized
- Temperature standardization: 60°F (15°C)
- Hand inspected by our U.S. quality team
- Packaged with a multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese, and Spanish) Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST
- Note: Hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures
Spezifikation
Hydrometer | |
Genauigkeitserklärung | |
12 in. | |
Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Stärkeherstellung und Weitere |
300 mm | |
Vorschaltgerät, Glas | |
Bleifrei | |
15 °C |