Learn More
Bel-Art™ H-B Durac Baume Hydrometer
Baume Hydrometer - Available in a variety of models measuring Baume of syrups and other liquids heavier than water in various ranges.
Marke: Bel-Art™ B61804-0200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich in einer Vielzahl von Modellen zur Messung der Baumé-Zahl von Sirup und anderen Flüssigkeiten, die schwerer als Wasser sind, in verschiedenen Bereichen von 0 bis 70 °. Diese einfachen Hydrometer werden in der Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, bei der Stärkeherstellung und in weiteren Bereichen verwendet.
- 300 mm (12 Zoll) lang
- Bleifreies Vorschaltgerät und Glas
- Individuell serialisiert
- Temperaturstandardisierung: 60 °F (15 °C)
- Von unserem US-Qualitätsteam per Hand inspiziert
- Verpackt mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Genauigkeitserklärung, die auf NIST rückführbar ist
- Hinweis: Hydrometer sollten an einem sauberen, trockenen und sicheren Ort aufbewahrt werden und nicht extremen Temperaturen ausgesetzt werden.
Spezifikation
Hydrometer | |
Genauigkeitserklärung | |
12 in. | |
19 bis 31 ° | |
15 °C |
300 mm | |
Vorschaltgerät, Glas | |
Bleifrei | |
Chemie, Pharmakologie, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Stärkeherstellung und Weitere |