Learn More
HDGFRP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12380-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16820074
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HDGFRP3 enhances DNA synthesis and may play a role in cell proliferation.
Spezifikation
Spezifikation
HDGFRP3
Polyclonal
Unconjugated
HDGFL3
CGI 142, HDGF 2, HDGF2, HDGFRP3, HRP 3, HRP-3
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
252941, 29877, 50810
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q923W4, Q9JMG7, Q9Y3E1
HDGFL3
HDGFRP3 Fusion Protein Ag3046
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat