Learn More
HDGFRP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | HDGFRP3 |
---|---|
Konzentration | 0.24 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16830074
|
Proteintech
12380-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16820074
|
Proteintech
12380-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
HDGFRP3 enhances DNA synthesis and may play a role in cell proliferation.Spezifikation
HDGFRP3 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q923W4, Q9JMG7, Q9Y3E1 | |
252941, 29877, 50810 | |
HDGFRP3 Fusion Protein Ag3046 | |
Primary | |
-20°C | |
HDGFL3 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CGI 142, HDGF 2, HDGF2, HDGFRP3, HRP 3, HRP-3 | |
HDGFL3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |