missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HDGFRP3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Proteintech 12380-1-AP-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HDGFRP3 enhances DNA synthesis and may play a role in cell proliferation.Spécification
HDGFRP3 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
HDGFL3 | |
CGI 142, HDGF 2, HDGF2, HDGFRP3, HRP 3, HRP-3 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
252941, 29877, 50810 | |
-20°C | |
Liquid |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
0.24 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Q923W4, Q9JMG7, Q9Y3E1 | |
HDGFL3 | |
HDGFRP3 Fusion Protein Ag3046 | |
20 μL | |
Primary | |
Rat, Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu