Learn More
HEXIM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16598-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16806264
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Transcriptional regulator which functions as a general RNA polymerase II transcription inhibitor. In cooperation with 7SK snRNA sequesters P-TEFb in a large inactive 7SK snRNP complex preventing RNA polymerase II phosphorylation and subsequent transcriptional elongation.
Spezifikation
Spezifikation
HEXIM2
Polyclonal
Unconjugated
HEXIM2
HEXIM2, L3, Protein HEXIM2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
124790, 303580, 71059
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q3TVI4, Q96MH2
Hexim2
HEXIM2 Fusion Protein Ag9754
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat