Learn More
HEXIM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifications
Antigen HEXIM2
Concentration 0.4 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16816264
View Documents
Proteintech
16598-1-AP-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
Only null left
Estimated Shipment: 20-08-2025
Aggiungi al carrello
16806264
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
16598-1-AP-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Solo null disponibili
In Stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Transcriptional regulator which functions as a general RNA polymerase II transcription inhibitor. In cooperation with 7SK snRNA sequesters P-TEFb in a large inactive 7SK snRNP complex preventing RNA polymerase II phosphorylation and subsequent transcriptional elongation.
Specifica
Specifica
HEXIM2
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q3TVI4, Q96MH2
124790, 303580, 71059
HEXIM2 Fusion Protein Ag9754
Primary
-20°C
HEXIM2
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HEXIM2, L3, Protein HEXIM2
Hexim2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato